Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Código de producto. 31337385
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
N.º 15
N.º 16
N.º 17
N.º 73
N.º 25
Tamaño de la unidad:
7.60 metro
cada uno
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
31337385 N.º 25 -
17425962 N.º 15 cada uno
15102408 N.º 16 7.60 metro
15646398 N.º 17 paquete de 25
15656398 N.º 73 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31337385 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 86003025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    133.00€ / 7.62 metros
    Ahorro 11.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Garantice unas transferencias de líquidos uniformes, precisas y fiables. Estos tubos duraderos de alta pureza son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
Garantice unas transferencias de líquidos fiables y precisas en todo momento con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™.Estos tubos translúcidos, flexibles, duraderos y de alta pureza se han diseñado para una gran variedad de aplicaciones de transferencia, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50
  • Cumplen los requisitos de la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), la Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense y los estándares sanitarios 3A.
Información sobre pedidos
En cajas de 7,6 m (25 ″) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Meets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer for Closures a
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 3/16 in.
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 ft.
Tamaño de los tubos N.º 25
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibilidad 4 x OD bend radius
Tipo de producto Flexible Tubing
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.