Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Código de producto. 15646398
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
N.º 15
N.º 16
N.º 17
N.º 73
N.º 25
Unit Size:
7.60 metro
cada uno
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de los tubos Unit Size
15646398 N.º 17 paquete de 25
17425962 N.º 15 cada uno
15102408 N.º 16 7.60 metro
31337385 N.º 25 -
15656398 N.º 73 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15646398 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 86003017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    155.00€ / paquete de 25
    Ahorro 13.00€
    7% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice unas transferencias de líquidos uniformes, precisas y fiables. Estos tubos duraderos de alta pureza son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
Garantice unas transferencias de líquidos fiables y precisas en todo momento con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™.Estos tubos translúcidos, flexibles, duraderos y de alta pureza se han diseñado para una gran variedad de aplicaciones de transferencia, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50
  • Cumplen los requisitos de la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), la Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense y los estándares sanitarios 3A.
Información sobre pedidos
En cajas de 7,6 m (25 in.) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Cumple con la citotoxicidad de USP<87> (difusión de agar y métodos de elución MEM); USP<88> clase VI; las pruebas fisicoquímicas de la USP<661>; test de Ames de mutagenicidad bacteriana según ISO10993-3; contacto directo de hemólisis según ISO10993-4, elastómero de silicona de EP 3.1.9
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 pies
Tamaño de los tubos N.º 17
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibilidad Radio de curvatura de 4xDE
Tipo de producto Tubos flexibles
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.