Learn More
Thermo Scientific™ Racks de placas de Petri y bioensayo esterilizables en autoclave Nalgene™
Código de producto. 11349634
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
24/100mm
56/60mm
60/100mm
Para utilizar con (equipo):
2.36 pulg (60 mm ) Plato
3.93 pulg (100 mm ) Plato
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
11349634 60/100mm 3.93 pulg (100 mm ) Plato Esterilizable en autoclave paquete de 2
12704378 56/60mm 2.36 pulg (60 mm ) Plato No esterilizable en autoclave paquete de 2
15292529 24/100mm 3.93 pulg (100 mm ) Plato No esterilizable en autoclave paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    361.00€ / paquete de 2
    Ahorro 29.00€
    7% Descuento
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Garantice el transporte seguro de las placas de vidrio y de plástico con estas gradillas de placas para bioensayo y de Petri.
Garantice el transporte seguro de las placas de vidrio y de plástico con las gradillas de placas para bioensayo y de Petri Nalgene™. Al requerir un montaje sencillo, estas gradillas transparentes permiten una visibilidad lateral para realizar controles de los cultivos durante la incubación.
  • Los racks transparentes ofrecen visibilidad lateral para poder comprobar los cultivos en incubación.
  • Montaje sencillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite 60/100mm
Material Policarbonato
Para utilizar con (equipo) 3.93 pulg (100 mm ) Plato
N.º por caja 2
N.° por paquete 1
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.