Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Código de producto. 10791310
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
2 L
2 l
5 l
Tipo de producto:
Frasco cuadrado
Frasco cuadrado con mango
Cantidad:
Pack de 20, caja de 20
Pack de 35, caja de 35
Pack de 5, caja de 35
Pack de 5, caja de 70
Pack de 6, caja de 6
Pack de 70, caja de 70
Paquete de 5, caja de 20
Tamaño de la unidad:
20 PCS
35 PCS
70 PCS
paquete de 35
paquete de 5
paquete de 6
paquete de 70
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Cantidad unitSize
10791310 500 ml Frasco cuadrado Pack de 5, caja de 70 70 PCS
11319694 125 ml Frasco cuadrado Pack de 5, caja de 70 paquete de 5
10237747 500 ml Frasco cuadrado Pack de 70, caja de 70 paquete de 70
12059987 1 l Frasco cuadrado Pack de 5, caja de 35 35 PCS
10329587 1 l Frasco cuadrado Pack de 35, caja de 35 paquete de 35
10524408 2 L Frasco cuadrado Paquete de 5, caja de 20 20 PCS
10297887 2 l Frasco cuadrado Pack de 20, caja de 20 20 PCS
10440568 5 l Frasco cuadrado Pack de 6, caja de 6 paquete de 6
10553298 5 l Frasco cuadrado con mango Pack de 6, caja de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10791310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 300542
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados.
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados con los frascos de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo. Con esterilización certificada y listos para su uso, todos los frascos Biotainer están esterilizados mediante radiación gamma hasta un nivel de garantía (Sterility Assurance Level, SAL) de 10–6.
  • PETG duradero y transparente para la integridad de las muestras
  • Tapones con un revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas†
  • Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Aptos para condiciones de almacenamiento de -40° a +70 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material PETG
N.° por paquete 5/Pk.
Cantidad Pack de 5, caja de 70
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 176 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado
Altura (imperial) 6,93 in
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 77 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.