Learn More
Thermo Scientific™ Frasco Biotainer™ con certificación de limpieza superior cuadrado de PETG Nalgene™
Código de producto. 16490621
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 70
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16490621 125 ml paquete de 100
16480621 500 ml paquete de 70
16410631 1 l paquete de 35
16430631 2 l paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490621 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CEN302542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00€
    2077.00€ / paquete de 100
    Ahorro 108.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Frascos Biotainer™ de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ ideales para almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH
  • Tapones con revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas
  • Los productos se lavan con agua para inyectables USP
  • Manipulado en salas limpias de clase 5 con 4 campanas de inspección/envasado de clase para producir productos con concentraciones de partículas extremadamente bajas
  • Certificados y probados para contenido inferior a 1/3 de las partículas permitidas de acuerdo con USP 788 con el fin de limitar la contaminación potencial por partículas
  • Productos estériles y listos para su uso con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del contenedor/tapón
  • Incluidas dos barreras estériles selladas térmicamente para proteger el producto antes de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PETG
N.º por caja 100
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) De - 40 °C a 70 °C
Peso (imperial) 14,35 lb
Boca Estrecha
Altura (métrico) 105 mm
Anchura (imperial) 12 in
Altura (imperial) 4,1 in
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4,23 oz
Forma Cuadrado
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21CFR 177.1315
Tipo de producto Bottle