Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PC para centrífuga con base cónica Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10070701
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Longitud (métrico):
120,1 mm
134,1 mm
Diámetro (métrico):
17 mm
28,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10070701 50 ml 134,1 mm 28,7 mm paquete de 10
10098690 15 ml 120,1 mm 17 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 10070701
Marca: Thermo Scientific™ 31050050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice separaciones de células con la ayuda de los tubos de centrífuga de base cónica de PC, con una resistencia mecánica y claridad excepcionales.
Realice separaciones de células con la ayuda de los tubos de centrífuga de base cónica de PC Thermo Scientific™ Nalgene™, con una resistencia mecánica y claridad excepcionales. Estos tubos de policarbonato versátiles se pueden utilizar tanto en centrífugas refrigeradas como no refrigeradas.
Características:
  • Las bases cónicas concentran los sedimentos en una pequeña zona para un aislamiento y una recuperación más sencillos.
  • Claridad óptima para ver el contenido del tubo
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 6000 × g. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado
  • Sus graduaciones en relieve duran lo mismo que el tubo.
  • Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes; la repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato.
Información para pedidos:
Se suministran sin tapón; tapón de ajuste por fricción disponible. Para 15 ml, utilice DS3111-0017; Para 50 ml, utilice DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Policarbonato
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 134,1 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area No
Diámetro (métrico) 28,7 mm
Graduaciones Moldeado
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 6000 xg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.