Learn More
Thermo Scientific™ Cuentagotas de LDPE desechables de una sola pieza Nalgene™
Código de producto. 11324545
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,6 ml
Longitud (métrico):
68 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11324545 1,6 ml 68 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11324545 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62190068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00€
    406.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 37.00€
    8% Descuento
En stock
Fabrique de 30 a 35 gotas por ml con las perillas tipo fuelle del cuentagotas de LDPE de una pieza Thermo Scientific™ Nalgene™.
Fabrique de 30 a 35 gotas por ml con las perillas tipo fuelle del cuentagotas de LDPE de una pieza Thermo Scientific™ Nalgene™. Esta perilla cuentagotas moldeada en una sola pieza ofrece una formación de gotas excelente. Este cuentagotas de polietileno de baja densidad es más seguro y económico que los cuentagotas de vidrio, con una punta cónica que no gotea y un nivel de líquido visible.
  • Compatibilidad química con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
  • Esta perilla cuentagotas moldeada en una sola pieza ofrece una formación de gotas excelente.
  • Son seguras y económicas para un rendimiento fiable.
  • No permeables, con una punta cónica que suministra entre 30 a 35 gotas por ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material LDPE
Longitud (imperial) 2,7 in
Cantidad 100/paquete, 1000/caja
Volumen (métrico) 1,6 ml
Longitud (métrico) 68 mm
Tipo Cuentagotas