Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de alta velocidad de PPCO con fondo redondo Nalgene™
Descripción
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes. Los tubos tienen una excelente resistencia química.
Características
- El fondo redondo se ajusta rotores de alta velocidad en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas.
- La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para una mayor resistencia.
- Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
- Tamaños de 50 y 100 ml disponibles con rebordes para una fácil recuperación de las cavidades de los rotores.
- Opción económica; también se pueden utilizar como tubos de prueba.
- Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Forma | Redondo |
| Longitud (métrico) | 102.4 mm |
| Forma del fondo | Redondo |
| Área de escritura | No |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.