Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de alta velocidad de PPCO con fondo redondo Nalgene™
Código de producto. 10058730
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
15 ml
16 mL
38 mL
50 ml
50 mL
100 mL
Longitud (métrico):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diámetro (métrico):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10058730 12 ml 102.1 mm 15,8 mm paquete de 10
10623791 15 ml 112,8 mm 15,8 mm paquete de 10
10383391 16 mL 98.6 mm 17,8 mm paquete de 10
11385524 38 mL 88.1 mm 25,2 mm paquete de 100
10460033 50 ml 102.4 mm 28,5 mm paquete de 10
10152541 100 mL 163,1 mm 31,5 mm paquete de 10
10767791 50 mL 102 mm 28,4 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Código de producto. 10058730 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31100120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90€
    40.80€ / paquete de 10
    Ahorro 10.10€
    19% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes.
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes. Los tubos tienen una excelente resistencia química.
Características
  • El fondo redondo se ajusta rotores de alta velocidad en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas.
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para una mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • Tamaños de 50 y 100 ml disponibles con rebordes para una fácil recuperación de las cavidades de los rotores.
  • Opción económica; también se pueden utilizar como tubos de prueba.
  • Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 ml
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
Cantidad 10/Pk., 100/Cs.
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Sí
Forma Redondo
Longitud (métrico) 102.1 mm
Forma del fondo Redondo
Área de escritura No
Diámetro (métrico) 15,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50,000 x G
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.