Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Thermo Scientific™ Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Thermo Scientific™ Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Código de producto. 16575110| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (imperial) | Presión máxima | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16575110 | 1/8 pulg | 1/4 pulg | 50 pies | 50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16585130 | 1/8 pulg | 1/4 pulg | 250 pies | 50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16595130 | 3/16 pulg | 5/16 pulg | 250 pies | 36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16555130 | 1/4 pulg | 3/8 pulg | 100 pies | 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16505140 | 5/16 pulg | 7/16 pulg | 250 pies | 28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16565130 | 3/8 pulg | 1/2 pulg | 100 pies | 22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16575130 | 3/8 pulg | 5/8 pulg | 100 pies | 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16585120 | 7/16 pulg | 5/8 pulg | 50 pies | 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16595120 | 1/2 pulg | 5/8 pulg | 50 pies | 20 psig a 73 °C (23 °F), 10 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16505130 | 1/2 pulg | 11/16 pulg | 50 pies | 26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16515130 | 1/2 pulg | 3/4 pulg | 50 pies | 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16525130 | 5/8 pulg | 7/8 pulg | 50 pies | 26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16535130 | 3/4 pulg | 1 pulg | 50 pies | 22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16545130 | 1 pulg | 1-1/4 pulg | 50 pies | 18 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16565110 | 1/8 pulg | 3/16 pulg | 50 pies | 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16585110 | 3/16 pulg | 5/16 pulg | 50 pies | 36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16595110 | 1/4 pulg | 3/8 pulg | 50 pies | 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16505120 | 1/4 pulg | 7/16 pulg | 50 pies | 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16515120 | 1/4 pulg | 1/2 pulg | 50 pies | 46 psig a 73 °C (23 °F), 23 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16525120 | 5/16 pulg | 7/16 pulg | 50 pies | 28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16535120 | 5/16 pulg | 1/2 pulg | 50 pies | 36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16545120 | 5/16 pulg | 9/16 pulg | 50 pies | 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16555120 | 3/8 pulg | 1/2 pulg | 50 pies | 22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16565120 | 3/8 pulg | 9/16 pulg | 50 pies | 32 psig a 73 °C (23 °F), 16 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
| 16575120 | 3/8 pulg | 5/8 pulg | 50 pies | 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) | cada uno |
-
49.40€
36.59€ / paquete de 1
Ahorro 12.81€
25% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
Description
Los tubos de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Este tubo resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones generales no médicas de laboratorio, investigación y farmacéuticas.
- Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
- Libre de plastificadores de ortoftalatos
- Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
- Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
- Marcado con D.I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 pulgadas) para facilitar la identificación y la medición (salvo las excepciones que se señalan a continuación)
- Dureza de durómetro Shore A, 60
- No da olor ni sabor
- Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
- Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
- Esterilizable en autoclave/transparente
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Tamaño 8701-0010 no impreso.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex |
| Descripción | Tubos de PVC sin ftalato |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 pulg |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Grosor (imperial) | 1/16 in |
| Cantidad de embalaje | 1 pieza de tubo, 15,24 m (50 m) de longitud |
| Esterilidad | No estéril |
| Método de esterilización | Autoclave, gas, química |
| Color | Transparente |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibilidad | Radio de curvatura de 4xDE |
| Presión máxima | 50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F) |
| Nivel de vacío | Muy bajo |
| Max. Operating Temperature (English) | 160 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 71 °C |
| Tipo de producto | Tubos flexibles |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.