Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO natural Nalgene™: Estériles, envasados a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10253003
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
11 mm
13 mm
Volumen (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
< 4,5/ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10253003 11 mm 2 ml paquete de 1000
10252813 11 mm 0,5 ml paquete de 1000
10292953 11 mm 1,5 ml paquete de 1000
10787273 13 mm < 4,5/ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10253003 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3428000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.69€
    139.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 35.69€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Personalice los viales de PPCO, que tienen faldón y cuentan con una base cónica que permite la recuperación de todo el contenido.
Personalice sus viales de microenvasado de PPCO natural Thermo Scientific™ Nalgene™ con varias opciones de tapones. Estos viales, fabricados con resina de copolímero de polipropileno de gran pureza, no citotóxica, apirógena y con bajo contenido en metal, tienen faldón y cuentan con una base cónica que permite la recuperación de todo el contenido.
Características:
  • Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7,5 psig para el transporte aéreo.
  • Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
  • Pueden centrifugarse a 13.000 x g.
  • Los componentes se suministran esterilizados y listos para el llenado.
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • A prueba de fugas† cuando se utilizan con tapones Nalgene de 0,5, 2,0 y 4,5 ml
Viales de 0,5, 2,0 y 4,5 ml:
Con faldón e interior cónico
Viales de 1,5 ml:
Diseño cónico
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º de cat. 342820, 342821, 342825, 342826, 342830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales para microenvasado
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Natural translúcido
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Modelo Vial con faldón e interior cónico
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 11 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.