Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Viales de microenvasado de PPCO natural, no estériles a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10706923
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
Volumen (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10706923 13 mm 2 ml paquete de 1000
10619953 13 mm 0,5 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10706923 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3628000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    139.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 9.00€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recupere el contenido de viales completamente con estos viales de microenvasado, moldeados a partir de resina de PPCO de gran pureza. Los viales cuentan con faldón e incluyen interiores cónicos.
Recupere completamente el contenido de los viales con los viales para microenvasado de PPCO natural Thermo Scientific™ Nalgene™ con interior cónico y faldón, moldeados con copolímero de polipropileno de alta pureza, no citotóxico, apirógeno y con bajo contenido de metales. Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7.5 psig para el transporte aéreo y se pueden centrifugar a 13,000 x g.
Características:
  • Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • No estériles
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
Viales de 0,5, 2,0 y 4,5 ml:
  • Con faldón e interior cónico
Viales de 1,5 ml:
  • Sin faldón, diseño cónico
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones no estériles por separado (números cat. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales para microenvasado
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Natural translúcido
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 ml
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Modelo Vial con faldón e interior cónico
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 13 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.