Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Viales de microenvasado de PPCO natural, no estériles a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10619953
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
Volumen (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10619953 13 mm 0,5 ml paquete de 1000
10706923 13 mm 2 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10619953 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3628000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    184.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 16.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recupere el contenido de viales completamente con estos viales de microenvasado, moldeados a partir de resina de PPCO de gran pureza. Los viales cuentan con faldón e incluyen interiores cónicos.
Recupere completamente el contenido de los viales con los viales para microenvasado de PPCO natural Thermo Scientific™ Nalgene™ con interior cónico y faldón, moldeados con copolímero de polipropileno de alta pureza, no citotóxico, apirógeno y con bajo contenido de metales. Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7.5 psig para el transporte aéreo y se pueden centrifugar a 13,000 x g.
Características:
  • Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • No estériles
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
Viales de 0,5, 2,0 y 4,5 ml:
  • Con faldón e interior cónico
Viales de 1,5 ml:
  • Sin faldón, diseño cónico
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones no estériles por separado (números cat. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales para microenvasado
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Natural translúcido
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 0,5 ml
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Modelo Vial con faldón e interior cónico
Volumen total (métrico) 0,5 mL
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 13 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.