Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10562123
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500mL
Chemical Label:
Etanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label unitSize
10562123 500mL Etanol paquete de 6
1 options
Código de producto. 10562123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24250502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cumpla con las normas de etiquetado de recipientes de productos químicos. Estos frascos de lavado rotulados utilizan símbolos y colores estándar reconocibles al instante.
Cumpla con las normas de etiquetado de recipientes de productos químicos con los frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Thermo Scientific™ Nalgene™, que utilizan símbolos y colores estándar reconocibles al instante. Estos frascos de polietileno de baja densidad son flexibles para facilitar la dispensación y translúcidos para ver el contenido.
Los frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) tienen boca estrecha, tapón y tubo vertedor moldeados en una sola pieza, y tubo de aspiración telescópìco soldado al tapón para que no se puedan separar. El frasco de hipoclorito de sodio es de PEBD blanco con tapón de polietileno de alta densidad (PEAD) para ofrecer capacidad de barrera protectora contra la luz entre 280 y 450 nm; todos los demás frascos tienen tapón de polipropileno.
  • Las puntas pueden recortarse para aumentar el flujo
  • Rótulos serigrafiados con tintas resistentes a productos químicos:
  • Nombre químico
  • Fórmula química ICS (del inglés International Chemical Society)
  • Número CAS (del inglés Chemical Abstract System) Códigos y símbolos de materiales peligrosos de DOT y NFPA
  • La barra codificada por color del frasco corresponde al color del tapón para evitar contaminaciones cruzadas
  • Resistentes a la rotura y a prueba de fugas†
    Disponibles en paquetes de frascos de 500 ó 1000 ml (16 ó 32 onzas), o bien en paquetes con un surtido de 5 frascos (sólo de 500 ml/16 onzas) de acetona, alcohol etílico, isopropanol, metanol y agua destilada.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad 16 oz., 500 mL
    Capacidad (métrico) 500mL
    Capacidad (imperial) 16 oz
    Color Natural
    Descripción alcohol de etilo
    Material LDPE
    N.º por caja 24
    N.° por paquete 6
    Color del tapón Natural
    Certificaciones/conformidad Meet requirements of OSHA Hazard Communication Regulation [29 CFR 1910.1200(f)(4)].
    Closure Included Sí
    Graduated No
    Boca Estrecha
    Forma Cilíndrico
    Altura (métrico) 210.82 mm
    Tipo de producto Safety Wash Bottle
    Altura (imperial) 8,3 in
    Chemical Label Etanol
    Material del cierre Polipropileno
    Tamaño del tapón 28mm
    Diámetro (métrico) 72.64 mm
    Tipo de tapón Tapón de rosca
    Dispensación a través del tapón Sí
    Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
    Mostrar más Mostrar menos
    † El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
    Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.