Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10060681
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 l
2 l
2,5 L
4 l
8 l
Tamaño del tapón:
38-430 mm
53B
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10060681 0,5 L 38-430 mm paquete de 4
10189630 1 l De 38 a 430 mm paquete de 4
10576922 2 l 38-430 mm cada uno
10146070 2,5 L 38-430 mm cada uno
10106120 4 l 38-430 mm cada uno
10395841 8 l 53B cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10060681 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22050016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.63€
    37.33€ / paquete de 4
    Ahorro 5.30€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Congele muestras de forma eficaz con los frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos.
Congele muestras de forma eficaz con los frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y completamente transparentes.
Características:
  • Los tamaños de 16 oz. y 0,25 gal. son adecuados para aplicaciones de volumen más pequeño en las que se necesita ver el contenido.
  • Los tamaños de 0,5 y 0,66 gal. se pueden utilizar como recipientes para lotes de medios de cultivo, cultivos en suspensión o para cultivo en dispositivos de frascos rotativos.
  • Los tamaños de 4 litros (1 gal) y 8 litros (2 gal) disponen de anillas incorporadas para colocar una etiqueta de identificación.
  • Su excelente resistencia a impactos hace que estos frascos sean aptos para congelador a temperaturas de hasta -135 °C (-211 °F)
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos. Deben esterilizarse en autoclave vacíos. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,5 l
Capacidad (métrico) 0,5 L
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1580 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Altura (imperial) 9,8 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 82 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.