Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10242091
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
500mL
1000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10242091 500 ml 28 mm paquete de 12
10404051 8mL 20 mm paquete de 12
11724264 15 ml 20 mm paquete de 72
10420391 30 ml 20 mm paquete de 12
10799041 60 ml 20 mm paquete de 12
10054380 125 ml 24 mm paquete de 12
10040681 250 ml 24 mm 12 PCS
10693442 500mL 38-430 mm paquete de 12
10333981 1000 ml 38-430 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10242091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20030016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con frascos LDPE con tapón flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos.
Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con los frascos de boca estrecha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos, que ofrecen un contenido en trazas metálicas extremadamente bajo. Los frascos proporcionan una excelente visibilidad del contenido, una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y garantía a prueba de fugas†.
Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido.
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 onzas)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material LDPE
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 2,86 in
Altura (imperial) 6,71 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.