Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Nalgene™ Bandejas estériles envueltas al vacío
Descripción
Minimice la contaminación biológica y por partículas con los frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Con una construcción duradera y con una boca estrecha para facilitar el vertido, estos frascos de polietileno de alta densidad están fabricadas en un entorno controlado, ofrecen una excelente resistencia química y están esterilizados hasta el nivel de seguridad de esterilización (SAL) de 10-6.
- Producción en un entorno controlado
- Frascos de polietileno de alta densidad naturales con tapones de polipropileno blanco sin revestimiento
- Esterilidad SAL 10-6
- Sin ARNasa, ADNasa, ADNh ni pirógenos
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frascos de envasado de boca estrecha |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 240 |
| N.° por paquete | 24 |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.