Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10313501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10313501 60 ml 20 mm paquete de 12
10718331 4 ml 13 mm paquete de 12
10550022 8 ml 20 mm paquete de 12
10758711 15 ml 20 mm paquete de 12
10768711 30 ml 20 mm 12 PCS
10159140 125 ml 24 mm 12 PCS
10782711 175 ml 24 mm paquete de 12
10507341 250 ml 24 mm paquete de 12
10749671 500 ml De 38 a 430 mm paquete de 12
10517341 500 ml 28 mm paquete de 12
10027950 1 l De 38 a 430 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10313501 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 20020002
Add to basket
Edge
Add to basket
Almacene, envíe y envase líquidos con estos frascos de calidad de laboratorio de alta fiabilidad, específicamente diseñados para un uso exigente a largo plazo en el laboratorio.
Almacene, envíe y envase líquidos utilizando los frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, duraderos y de alta fiabilidad. Estos frascos multiusos semirrígidos y translúcidos están específicamente diseñados para un uso exigente a largo plazo en el laboratorio y ofrecen una resistencia química excelente.
  • Versátiles e indispensables en el laboratorio
  • Las paredes uniformes ofrecen durabilidad y resistencia a fisuras o punciones.
  • Puede usarse en un congelador con temperaturas de hasta -100 °C (-149 °F)
  • Los tapones sin revestimiento de polipropileno ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Forma parte del programa ACT Label
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha para laboratorio
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
ACT Label Sí
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha con calidad de laboratorio
Altura (imperial) 3,34 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.