Learn More
Thermo Scientific™ Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™
Código de producto. 10214211
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
20-415 mm
24-415 mm
De 24 a 415 mm
De 28 a 415 mm
38-430 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10214211 4000 ml 38-430 mm cada uno
11379694 30 mL 20-415 mm paquete de 72
10010671 60 mL 20-415 mm paquete de 12
10316041 125 ml De 24 a 415 mm paquete de 12
10778851 250 ml 24-415 mm paquete de 12
10224401 500 ml De 28 a 415 mm paquete de 12
12730117 1000 ml De 38 a 430 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10214211 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    31.17€ / paquete de 1
    Ahorro 2.33€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de envío para el diseño, el montaje y la certificación de embalajes combinados. Están diseñados para resistir fisuras y punciones que puedan producirse durante el envío.
Utilice los frascos IP2 de boca estrecha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ como envases interiores para el diseño, el montaje y la certificación de embalajes combinados. Estos frascos de polietileno de alta densidad son seguros, económicos y se han diseñado para resistir fisuras y punciones que puedan producirse durante el envío.
  • Las paredes de alta resistencia resisten fisuras y punciones.
  • A prueba de fugas†, cada lote de frascos se somete a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno † Thermo Scientific Nalgene asigna el término «a prueba de fugas» a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4000 ml (128 onzas)
Capacidad (métrico) 4000 ml
Color Translúcido natural
Descripción Frascos de boca estrecha Passport IP2
Diámetro (imperial) 153 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 27 mm (interior), 153 mm (exterior)
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Incluye Tapones de rosca de polipropileno (PP)
Altura con tapón (métrico) 334 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 334 mm
Altura (imperial) 13,1 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 128 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Cumplen el apartado 5.0.2.9 de las regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Tipo de producto Frasco IP2
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.