Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca estrecha Nalgene™de polietileno de alta densidad (HDPE)
Descripción
Almacene muestras y soluciones de trabajo diarias como tampones y reactivos de sobremesa con los frascos económicos de HDPE y boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™, que constituyen una versión ligera del frasco de calidad de laboratorio original Nalgene. Adecuados para aplicaciones de carácter general y baja exigencia, estos frascos de polietileno de alta densidad ofrecen garantía a prueba de fugas†.
- Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
- Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml (8 oz) |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco económico de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 72 |
| N.° por paquete | 72 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Natural |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.