Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ de HDPE con tapón: bandejas envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10581455
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1050
paquete de 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10581455 30 ml 20-415 mm paquete de 1050
10435893 60 ml 20-415 mm paquete de 1050
10304243 250 ml 24-415 mm paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581455 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3220890001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manipule fácilmente estos frascos de HDPE de boca estrecha que están listos para suministrarse en las líneas de llenado para diversos reactivos y están convenientemente envasados en bandejas envueltas al vacío.
Easily handle Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Bottles, conveniently packaged in rigid, lint-free shrink-wrap trays and ready to feed into filling lines for various reagents. High density polyethylene bottles include polypropylene closures and rigid, lint-free trays.
  • Bandejas rígidas, sin fibras
  • Los frascos se pueden llenar en bandejas, lo que permite un fácil manejo
  • HDPE natural con tapón de polipropileno
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con tapones embalados en bolsas de polietileno independientes en el mismo envase de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas”: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) a frascos o sistemas de cierre con tapón de 100 o 120 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Thermo Scientific Nalgene aconseja a sus clientes que comprueben los frascos y los tapones sometiéndolos a las condiciones de las aplicaciones donde van a utilizarse. Los frascos y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con los tapones Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural
Descripción Frascos para envasado de boca estrecha con tapón
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1050
N.° por paquete 70
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 2,4 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 0,14 bar (2 psig) durante dos minutos; b) a frascos o sistemas de cierre con tapón de 100 o 120 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, Thermo Scientific Nalgene aconseja a sus clientes que comprueben los frascos y los tapones sometiéndolos a las condiciones de las aplicaciones donde van a utilizarse.Los garrafones y frascos Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con sus tapones Nalgene.