Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca estrecha de HDPE Nalgene™: embalaje a granel, montado, 250 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10294351
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10294351 1 l 38 mm paquete de 50
10334912 125 ml 24 mm 500 PCS
10035260 250 ml 24 mm paquete de 250
10209090 500 ml 28 mm paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10294351 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3320890032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    108.00€ / paquete de 50
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia con los frascos económicos de boca estrecha de HDPE, ligeros y resistentes a roturas.
Conduct light-duty, general purpose lab applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE Bottles, which are lightweight and break-resistant and leakproof† when used with Nalgene closures. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
  • Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1 l
Color Natural translúcido
Descripción Embalaje a granel de frascos económicos de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Closure Included Sí
Boca Estrecha
ACT Label Sí
Altura (métrico) 216 mm
Altura (imperial) 8,5 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (acoplado)
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 32 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Frasco económico de boca estrecha
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.