Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón
Código de producto. 10652751
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10652751 2000 ml 38-430 mm cada uno
10120491 30 ml 20 mm cada uno
10068170 60 ml 20 mm cada uno
10558491 125 ml 24 mm 1 PCS
13167519 125 ml 24 mm paquete de 6
11311564 250 ml 24 mm paquete de 4
11371514 500 ml 28 mm paquete de 4
10672561 500 ml 28 mm cada uno
11321564 1 l 38 mm paquete de 4
10149810 1 l 38 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10652751 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16000064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.35€
    322.00€ / paquete de 1
    Ahorro 44.35€
    12% Descuento
En stock
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa.
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa con los frascos de FEP Teflon de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
  • Esterilizables en autoclave y transparentes
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Resiste temperaturas de -105° a +150 °C (de -157° a +302 °F)
  • A prueba de fugas† Se incluyen tapones de rosca de ETFE
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Natural, translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 24 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage, Transportation ​
Material FEP de teflón
N.º por caja 2/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 260°C
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 38 mm
Closure Included Sí
Graduated Yes
Boca Estrecha
Altura (métrico) 245 mm
Altura (imperial) 9,64 in
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 121 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation. Upstream process solution storage
Capacidad (imperial) 64 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Desechables Single-use
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.