Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Código de producto. 10708871
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18,9 L
28 l
37,9 L
56,8 L
113,6 L
208 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10708871 56,8 L cada uno
12899131 18,9 L cada uno
12809141 28 l 1 PCS
10310821 37,9 L cada uno
10288680 113,6 L 1 PCS
10182301 208 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10708871 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 541000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.39€
    215.00€ / paquete de 1
    Ahorro 39.39€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de LLDPE cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™.
Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos depósitos de polietileno lineal de baja densidad son ideales para aplicaciones menos rigurosas y ofrecen una excelente resistencia a fisuras por tensión. La tapa tiene un reborde externo que se extiende más allá del borde cuando se utiliza como un revestimiento para bidones de acero. Disponible en tamaños de 5 a 55 gal (19 a 208 l).
  • Grosor de pared aproximado: 2,4 mm
  • Los depósitos están graduados
  • El modelo de 55 gal puede utilizarse como revestimiento para bidones de acero
  • Disponible con llave para la extracción del contenido (n.º de cat. 54102)
  • No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 13 pulg, 33 cm
Grosor de pared 2,4 mm
Tipo Depósito con cubierta
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 15 gal
Capacidad (métrico) 56,8 L
Altura (imperial) 28 pulg
Altura (métrico) 71,1 cm
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.