Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Código de producto. 11990349
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18,9 L
28,4 L
37,9 L
56,8 L
113,6 L
208 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11990349 208 l cada uno
11968457 18,9 L cada uno
11978457 28,4 L 1 PCS
10606951 37,9 L 1 PCS
11988457 56,8 L 1 PCS
10728871 113,6 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11990349 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 541020055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    490.00€ / paquete de 1
    Ahorro 45.00€
    8% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El depósito con tapa y llave de LLDPE cilíndrico ligero Thermo Scientific™ Nalgene™ es una alternativa económica al acero inoxidable y ofrece una excelente resistencia a las fisuras por tensión.
El depósito cilíndrico ligero de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapa y llave es una alternativa económica al acero inoxidable que ofrece una excelente resistencia a las fisuras por tensión e incluye una llave para la extracción. Ideal para aplicaciones menos rigurosas. Disponible en tamaños de 5 a 55 gal (19 a 208 l).
  • Grosor aproximado de pared: 0,09 in. (2,4mm)
  • Equipados con llave de aguja Nalgene (n.º de cat. 96423) para la dispensación
  • No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro exterior (imperial) 22 pulg, 55,9 cm
Grosor de pared 2,4 mm
Tipo Depósito con cubierta y llave
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 55 gal
Capacidad (métrico) 208 l
Altura (imperial) 36 pulg
Altura (métrico) 91,4 cm
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.