Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Código de producto. 10261501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
15 l
20 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10261501 10 l cada uno
10443491 15 l cada uno
10667521 20 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10261501 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22340020
Optimice su flujo de trabajo de bioprocesos
Usar código promocional 27948
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Para su uso con: Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos; material del tapón: Polipropileno; color: Natural
Store and transport solids and powders with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth LDPE Carboys with Handles. Convenient large opening promotes ease of cleaning and dispensing and can accommodate overhead mixers while its wide-shoulder handles enable easy carrying and pouring, even with gloved hands. Carboy includes leakproof white polypropylene (PP) 100 mm screw closures.
  • Construidos con polietileno de baja densidad
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • Abertura de boca ancha para acomodar los mezcladores superiores y práctico para materiales secos como sólidos y polvos
  • A prueba de fugas†/no esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 100 a 415 mm
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material LDPE
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Esterilidad Estéril
Volumen hasta el borde (imperial) 3 gal
Volumen hasta el borde (métrico) 12 l
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.