Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas para muestras de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™
Código de producto. 10626931
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Anchura (métrico):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10626931 45.7 cm 22.9 cm paquete de 50
10410981 15.2 cm 10.2 cm paquete de 50
10713461 20.3 cm 12.7 cm paquete de 50
10126100 33 cm 15.2 cm paquete de 250
10044620 33 cm 22.9 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
No se recomiendan para almacenar líquidos.
Código de producto. 10626931 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62550918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.85€
    75.40€ / paquete de 50
    Ahorro 12.45€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se recomiendan para almacenar líquidos.
Mantenga las muestras secas y húmedas sin alterar con estas bolsas para muestras de LDPE, ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras.
Mantenga secas las muestras secas y húmedas las muestras húmedas con las bolsas para muestras de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras, estas bolsas con cremallera de polietileno de alta resistencia, doble vía y baja densidad, se cierran de forma segura, pero no se recomiendan para almacenar líquidos.
  • La transparencia del polietileno de baja densidad facilita la identificación del contenido.
  • Sus paredes, con un grosor de 4 mil, son resistentes para proteger las muestras.
  • Las bolsas son impermeables para mantener seco el contenido.
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bolsa de doble cremallera de alta resistencia perfecta para pequeños elementos de laboratorio, muestras botánicas y otras muestras
Color Transparente
Material LDPE
Longitud (imperial) 18 in
Anchura (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 45.7 cm
Anchura (métrico) 22.9 cm