Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Descripción
Almacene y transporte los reactivos con las garrafas redondas de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que disponen de asas laterales para un fácil transporte y vertido, incluso con guantes. Estos garrafones admiten tapones de caucho de 13,5 como método de sellado alternativo.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco y cierre 83B
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 4 gal . |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83B |
| Color | Blanco |
| Descripción | Garrafón de LDPE redondo con asa |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 285 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenar y transportar reactivos |
| Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.