Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Dispensing Tips for Dropper Bottles: Bulk Pack
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas con las puntas de dispensación de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para frascos cuentagotas. Las puntas ofrecen un control preciso por goteo y se pueden utilizar con frascos cuentagotas LDPE Nalgene y tapones de PP de colores.
- Polietileno de baja densidad
- Disponible en dos tamaños de gota (40 μl o 50 μl)
- Se ajustan a los frascos cuentagotas Nalgene de las series 312750 y 312751
- Se utiliza con tapones cuentagotas Nalgene para codificación por colores de los reactivos
Información para pedidos:
Las puntas de dispensación para frascos cuentagotas se embalan a granel en cajas de 2000 unidades. Los frascos cuentagotas Nalgene (n.º de cat. 312750, 312751) y los tapones de colores (cat. cat 312760) por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 40 μl |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 2000 |
| N.° por paquete | 2000 |
| Closure Included | Sí |
| Drop Size | 40/50 μl |
| Altura (métrico) | 16,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cuentagotas controlado Nalgene |
| Anchura (imperial) | 0,39 in |
| Mostrar más |