Learn More
Thermo Scientific™ Cubos de PEBD con tapa Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10094750
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7.6L
13.2L
Altura con tapón (métrico):
26.7cm
32.8cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura con tapón (métrico) unitSize
10094750 7.6L 26.7cm cada uno
10380431 13.2L 32.8cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10094750 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71020080
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras en formol y otros conservantes con estos cubos que incluyen tapas estancas y cumplen las normas OSHA para el almacenamiento de patógenos de transmisión por sangre.
Almacene las muestras en formol y otros conservantes con los cubos de LDPE con tapas Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen tapas estancas y cumplen las normas OSHA para el almacenamiento de patógenos de transmisión por sangre. Estos cubos de polietileno de baja densidad son excelentes para el transporte sin salpicaduras alrededor del laboratorio y son químicamente resistentes a una amplia gama de soluciones de laboratorio.
  • La cubierta blanca de polietileno hermética al aire se ajusta perfectamente.
  • El asa de alambre revestida de nailon garantiza un agarre cómodo y firme.
  • Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente.
  • Graduados
  • Cumplen la norma OSHA 29CFR 1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7.6L
Graduaciones Moldeadas
Material LDPE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 qt .
Certificaciones/conformidad Cumplen la norma OSHA 29CFR 1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre.
Descripción LDPE hermético de 7,6 l
Altura con tapón (imperial) 10.5 pulg
Altura con tapón (métrico) 26.7cm
Incluye
Cantidad 1 Ea.