Learn More
Thermo Scientific™ Frasco grande cuadrado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón
Descripción
Recoja, almacene y transporte productos químicos secos y muestras medioambientales con el frasco grande de boca ancha de HDPE cuadrado con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Asideros moldeados para mayor comodidad y seguridad durante el vertido
- Útiles para recoger, almacenar y transportar productos químicos secos, muestras medioambientales, reactivos y agua destilada
- Adecuados para almacenamiento en congelador hasta -100 °C.
- Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
- La forma cuadrada ahorra espacio y es fácil de manejar
- Boca ancha para fácil acceso
- Tapón de polipropileno incluido
- No ofrecen garantía a prueba de fugas
- El frasco y el cartón son fácilmente reciclables en la mayoría de las comunidades
- Fabricados con materiales no tóxicos
Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones normales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Capacidad (imperial) | 1 gal |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco cuadrado de boca ancha de grande |
| Diámetro (imperial) | 5,6 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 3.5 pulg |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 89 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |