Learn More
Thermo Scientific™ Cuadernos de laboratorio Nalgene™ con páginas PolyPaper™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10208740
Cambiar vista
Click to view available options
Color de la cubierta:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color de la cubierta unitSize
10208740 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 10208740 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63001000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proteja permanentemente sus notas y datos más valiosos en estos cuadernos de tapa dura de 100 hojas (50 hojas) de Thermo Scientific™ PolyPaper™ sin recubrimiento.
Proteja permanentemente sus notas y datos valiosos con los Cuadernos de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™ con páginas de PolyPaper™. Estos cuadernos de tapa dura incluyen 100 (50 hojas) de PolyPaper sin recubrimiento y son extremadamente resistentes a las sustancias químicas. Las páginas incluyen espacios para anotar las fechas y las firmas, así como la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes.
  • La tapa dura de polietileno protege las 100 páginas de poliolefina permanentemente encuadernadas y resistentes a sustancias químicas.
  • Las páginas de 23 x 29 cm están pautadas con una cuadrícula fina de 6 mm como ayuda para tomar notas ordenadas, hacer dibujos y gráficos.
  • En las páginas se pueden utilizar bolígrafos de punta esférica y rotuladores permanentes.
  • El cuaderno está encuadernado permanentemente y paginado para mayor seguridad y trazabilidad de los datos.
Incluye:
Instrucciones para el mantenimiento de registros, página de publicación del cuaderno e índice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliolefina
Con renglones Grid
Width (English) Page En 11.25 .
Longitud de página (imperial) 9.25 pulg
Color de la cubierta Negro
Material de recubrimiento Polietileno
Descripción Lab Notebook PolyPaper™ Gridded 23.5 x 28.6 cm
Longitud (imperial) 9.5 pulg
Longitud (métrico) 241.3mm
Longitud de página (métrico) 235mm
Anchura (imperial) 11.5 pulg
Anchura (métrico) 292.1mm
Anchura de página (métrico) 285.8mm
Tipo de rejilla 0,25 in (6 mm)
Cantidad 1/Pk., 6/Cs.