Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Código de producto. 10779041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
20 l
30 l
38 l
50 l
60 l
120 l
160 l
Anchura (métrico):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longitud (métrico):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Altura (métrico):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura (métrico) Longitud (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10779041 30 l 30 cm 30 cm 30 cm cada uno
10272701 8 l 20 cm 20 cm 20 cm cada uno
10324501 20 l 25 cm 25 cm 36 cm 1 PCS
10109860 38 l 30 cm 45 cm 30 cm cada uno
10040671 50 l 30 cm 61 cm 30 cm cada uno
10080701 60 l 30 cm 45 cm 45 cm cada uno
10536551 120 l 45 cm 61 cm 45 cm cada uno
10204451 160 l 45 cm 61 cm 61 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10779041 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 141000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.45€
    189.00€ / paquete de 1
    Ahorro 30.45€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable.
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndricos de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
Características:
  • Moldeado en una pieza, sin uniones.
  • El grosor nominal de las paredes es de 3,97 mm
  • El reborde escalonado de la parte superior ofrece refuerzo y agarre para el levantamiento.
  • Se pueden modificar con una llave instalada en fábrica
  • No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 12 pulg
Tipo Depósito con cubiertas
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 8 gal
Capacidad (métrico) 30 l
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 pulg
Anchura (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 12 pulg
Altura (métrico) 30 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.