Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Código de producto. 10272701
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
20 l
30 l
38 l
50 l
60 l
120 l
160 l
Anchura (métrico):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longitud (métrico):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Altura (métrico):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura (métrico) Longitud (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10272701 8 l 20 cm 20 cm 20 cm cada uno
10324501 20 l 25 cm 25 cm 36 cm 1 PCS
10779041 30 l 30 cm 30 cm 30 cm cada uno
10109860 38 l 30 cm 45 cm 30 cm cada uno
10040671 50 l 30 cm 61 cm 30 cm cada uno
10080701 60 l 30 cm 45 cm 45 cm cada uno
10536551 120 l 45 cm 61 cm 45 cm cada uno
10204451 160 l 45 cm 61 cm 61 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10272701 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 141000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.68€
    151.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.68€
    14% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable.
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndricos de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
Características:
  • Moldeado en una pieza, sin uniones.
  • El grosor nominal de las paredes es de 3,97 mm
  • El reborde escalonado de la parte superior ofrece refuerzo y agarre para el levantamiento.
  • Se pueden modificar con una llave instalada en fábrica
  • No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (imperial) 8 pulg
Tipo Depósito con cubiertas
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 2 gal
Capacidad (métrico) 8 l
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 8 pulg
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.