Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Rectangular Carboy
Código de producto. 15981481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Case of 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15981481 Case of 4 paquete de 4
1 options
Código de producto. 15981481 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    732.00€ / paquete de 4
    Ahorro 53.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Para su uso con: Almacene y transporte reactivos; color: Blanco
Almacene y transporte reactivos con la garrafa resistente de HDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™. La forma rectangular ayuda a optimizar el espacio de almacenamiento limitado y la gran asa es fácil de usar, incluso con guantes. Este garrafón de polietileno de alta resistencia es duradera y compacta.
Características:
  • Paredes de alta resistencia para mayor durabilidad y resistencia química
  • Graduados en incrementos de 5 l y 1 gal
  • Tapón de rosca de 70 mm, sin revestimiento, graduado/a prueba de fugas† con sellado de válvula
  • No esterilizable en autoclave
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
† El término «a prueba de fugas» se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos.“” b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Revestimiento del tapón Unlined
Tamaño del tapón 70 mm
Tipo de tapón Screw
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,1 x 9,2 x 15,7 pulg (323 x 234 x 399 mm)
Para utilizar con (aplicación) Almacene y transporte reactivos., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material HDPE
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa rectangular
Esterilidad Estéril
Cantidad Case of 4
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.