Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Description
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos cilíndricos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ con llaves resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
- La llave de tipo aguja para depósito Nalgene (n.º de cat. 6421) está instalada en el depósito para permitir la extracción
- Tubos de diámetro interior de 15,9 mm
- Ofrece una buena resistencia química y a la temperatura
- No esterilizables en autoclave
Incluye:
Cubierta de depósito incluida
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 18 pulg, 45,7 cm |
| Tipo | Depósito con llave |
| Material | LLDPE |
| Capacidad (imperial) | 30 gal |
| Capacidad (métrico) | 113,5 L |
| Altura (imperial) | 30 pulg |
| Altura (métrico) | 76,2 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.