Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™
Código de producto. 10439762
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 l
28 l
38 l
57 l
208 l
303 l
378 l
757 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10439762 38 l 1 PCS
10623062 19 l 1 PCS
10000731 28 l 1 PCS
10748371 57 l 1 PCS
10384591 208 l cada uno
10112641 303 l cada uno
10030741 378 l 1 PCS
10152731 757 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10439762 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 111000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 12.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación con cilindros con tamaños de 19 l a 757 l.
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación. Los depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™, rígidos y con superficie dura, se suministran en tamaños desde 19 l hasta 757 l e incluyen tapas para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Depósitos rígidos con superficie dura que ofrecen una buena tolerancia a la temperatura.
  • Tamaños hasta 378 l disponibles con llaves instaladas en fábrica
  • Se ajustan a los revestimientos de depósitos Nalgene n.º de cat. 343050 y en serie.
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 13 pulg, 33 cm
Tipo Depósito con cubierta
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 10 gal
Capacidad (métrico) 38 l
Altura (imperial) 20 pulg
Altura (métrico) 51 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.