Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™
Código de producto. 10384591
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 l
28 l
38 l
57 l
208 l
303 l
378 l
757 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) missing translation for 'unitSize'
10384591 208 l cada uno
10623062 19 l 1 PCS
10000731 28 l 1 PCS
10439762 38 l 1 PCS
10748371 57 l 1 PCS
10112641 303 l cada uno
10030741 378 l 1 PCS
10152731 757 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10384591 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 111000055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    457.00€ / paquete de 1
    Ahorro 38.00€
    7% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación con cilindros con tamaños de 19 l a 757 l.
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación. Los depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™, rígidos y con superficie dura, se suministran en tamaños desde 19 l hasta 757 l e incluyen tapas para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Depósitos rígidos con superficie dura que ofrecen una buena tolerancia a la temperatura.
  • Tamaños hasta 378 l disponibles con llaves instaladas en fábrica
  • Se ajustan a los revestimientos de depósitos Nalgene n.º de cat. 343050 y en serie.
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro exterior (imperial) 22 pulg, 56 cm
Tipo Depósito con cubierta
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 55 gal
Capacidad (métrico) 208 l
Altura (imperial) 36 pulg
Altura (métrico) 91 cm
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.