Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa estéril de un solo uso, HDPE Nalgene™
Código de producto. 15430655
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
33 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15430655 33 l cada uno
10758851 20 l paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430655 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3422890075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    264.00€ / paquete de 1
    Ahorro 22.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Ideal para almacenar líquidos estériles y productos farmacéuticos. Material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco; Esterilidad: Estéril
Elimine los costes de limpieza, preparación e instalación con los garrafones de HDPE de un solo uso Thermo Scientific™ Nalgene™ listos para su uso. Los recipientes de polietileno de alta densidad, que se suministran estériles para un solo uso, son idóneos para almacenar líquidos estériles y productos farmacéuticos y biotecnológicos.
Características
  • Tapón de polipropileno HDPE
  • Estéril
  • A prueba de fugas†
Información para pedidos
Asa de acero inoxidable extraíble disponible (2229-0001)
Incluye
cierre de PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,7 gal
Capacidad (métrico) 33 l
Certificaciones/conformidad Para uso alimentario, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 381 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenar líquidos estériles y productos farmacéuticos/biotecnológicos., Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 546 mm
Incluye Molded-In Handles
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Garrafa estéril
Esterilidad Estéril
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.