Learn More
Thermo Scientific™ Limpiadores/enjuagadores de HDPE para pipetas de 16 y 24 pulg Nalgene™
Description
Conecte los lavadores/enjuagadores para pipetas Thermo Scientific™ Nalgene™ a la corriente de agua o agua desionizada y al desagüe de su fregadero para realizar ciclos repetidos de llenado y vaciado automáticos. Introduzca un cestillo de pipetas lleno, conecte la entrada de agua y dirija el tubo de desagüe al desagüe adecuado para permitir la entrada de agua de lavado. Abra el suministro de agua; la cámara de lavado se llenará desde la entrada de agua. Cuando la cámara de lavado esté llena, se formará un sifón en el codo del desagüe que vaciará la cámara a través de la salida de desagüe. Los ciclos de llenado y vaciado continuarán hasta cerrar el suministro de agua.
Características:
- Una pieza, sin soldaduras y a prueba de fugas
- El polietileno de alta densidad permite un uso intensivo
- Su mayor diámetro de tubo permite ciclos más rápidos y un drenaje total
- La entrada de agua está diseñada para evitar que el agua contaminada vuelva a la línea de agua, incluso en caso de caídas de presión
- Se puede fijar un ciclo más lento sin conexiones, simplemente reduciendo la velocidad del caudal del suministro de agua
Incluye:
- Tubos de plástico transparente para entradas y salidas
- Las cestas se venden por separado
Spécification
Spécification
| Para utilizar con | Pipetas con longitud máxima de 61 cm (24 pulg) |
| Altura (imperial) | 38 in |
| Altura (métrico) | 97 cm |
| Tamaño | C |
| Descripción | Lavador-Enjuagador para pipeta HDPE E |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.