Learn More
Thermo Scientific™ Cestas para pipetas Nalgene™
Código de producto. 10132781
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
37 cm
58 cm
78 cm
Tamaño:
A
B
C
Para utilizar con:
Pipeta de 203 mm (8 pulg)
Pipeta de 406 mm (16 pulg)
Pipeta de 610 mm (24 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño Para utilizar con Tamaño de la unidad
10132781 78 cm C Pipeta de 610 mm (24 pulg) cada uno
10060561 37 cm A Pipeta de 203 mm (8 pulg) cada uno
10395651 58 cm B Pipeta de 406 mm (16 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10132781 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS52410050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    293.01€ / paquete de 1
    Ahorro 31.99€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Evite que las pipetas de vidrio se rompan utilizando cestillos para pipetas de HDPE resistentes a productos químicos Thermo Scientific™ Nalgene™.
Las cestas de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene están fabricadas en polietileno de alta densidad muy resiliente que cuida y protege las pipetas.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
  • Las cestas robustas y resistentes amortiguan las pipetas y no se corroen.
  • Químicamente compatible con la mayoría de ácidos, bases, alcoholes y detergentes.
Información para pedidos:
  • Utilizar con tarros para pipetas Nalgene (n.º de cat. serie 5242) y lavadores de pipetas (n.º de serie 5245). Haga coincidir las letras del código de tamaño para un mejor ajuste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipeta de 610 mm (24 pulg)
Altura (imperial) 30,75 in
Altura (métrico) 78 cm
Tamaño C
Descripción Cesta para pipetas de HDPE tamaño C
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)