Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Tethered Polypropylene Closure (Double Port)
Código de producto. 11787825
Change view
Click to view available options
Con doble puerto; 3,5 gal. (13 l)
Código de producto.
11787825 Con doble puerto; 3,5 gal. (13 l)
1 options
Código de producto. 11787825 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22439013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Ideal como depósito en sistemas automatizados; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene los reactivos con el bidón jerrycan Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón de polipropileno incorporado, con un diseño que ahorra espacio, asa moldeada y mango abombado en la parte inferior para proporcionar un mejor control durante el vertido. El modelo 2243-9013 con doble puerto es ideal como depósito en sistemas automatizados. El tapón 53B se puede conectar con tubos de entrada/salida, mientras que el tapón de 38 mm se utiliza para rellenar o vaciar el depósito.
Características principales:
  • El bidón «jerrycan» es ideal como depósito en sistemas automatizados como el analizador PRISM™ 3700 DAN
  • Las graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón facilitan la dispensación
  • Su asa moldeada proporciona un gran agarre cuando se transporta contenido pesado
  • Gracias al asa lateral integrada y la sujeción inferior moldeada, es más sencillo levantarlos
  • Su cuerpo ancho y su bajo centro de gravedad ofrecen mayor estabilidad
  • El diseño robusto y pesado con buena resistencia química permite un amplia variedad de soluciones
  • Su forma rectangular permite ahorrar espacio y almacenarlo de forma eficaz
Información para pedidos:
  • Para opciones de tapón en aplicaciones de vacío, use los tapones de llenado/ventilación rápidos Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
  • Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
  • Los juegos de tubos personalizados se pueden diseñar en el configurador de conjuntos de tubos personalizados Thermo Scientific, www.thermoscientific.com/tubingconfigurator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,5 gal
Capacidad (métrico) 13 l
Certificaciones/conformidad Conforme con USP Clase VI/FDA 21 CFR 177.1520
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 B
Tipo de tapón Incorporado
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,5 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 38 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal como depósito en sistemas automatizados
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Bidón