Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Código de producto. 11784364
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11784364 20 L paquete de 4
1 options
Código de producto. 11784364 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    392.00€ / paquete de 4
    Ahorro 40.00€
    9% Descuento
En stock
Material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Vierta con facilidad y precisión con la boquilla integrada en ángulo de los bidones jerrycan de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen un diseño robusto con cuerpo ancho y su bajo centro de gravedad para una mayor estabilidad. Un asa moldeada y un fondo abombado proporcionan un agarre firme cuando se levanta y vierte; mientras que la forma rectangular ahorra espacio al tiempo que optimiza el limitado espacio de almacenamiento.
Características principales:
  • Boquilla integrada lo suficientemente larga para un vertido preciso
  • El tapón de polipropileno blanco 53B conectado no se perderá
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Graduados, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 B
Tipo de tapón Rosca
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,6 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 41 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Bidón
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.