Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Código de producto. 11375464
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11375464 6 l paquete de 6
1 options
Código de producto. 11375464 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22400015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    360.00€ / paquete de 6
    Ahorro 24.00€
    6% Descuento
En stock
Material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Vierta con facilidad y precisión con la boquilla integrada en ángulo de los bidones jerrycan de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen un diseño robusto con cuerpo ancho y su bajo centro de gravedad para una mayor estabilidad. Un asa moldeada y un fondo abombado proporcionan un agarre firme cuando se levanta y vierte; mientras que la forma rectangular ahorra espacio al tiempo que optimiza el limitado espacio de almacenamiento.
Características principales:
  • Boquilla integrada lo suficientemente larga para un vertido preciso
  • El tapón de polipropileno blanco 53B conectado no se perderá
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Graduados, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1.5 gal
Capacidad (métrico) 6 l
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 Bmm
Tipo de tapón Rosca
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 36 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Bidón
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.