Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10513955
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
Tamaño de la unidad:
980 PCS
paquete de 896
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10513955 8 ml 980 PCS
10170563 15 ml paquete de 896
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10513955 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420029025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.97€
    760.00€ / paquete de 980
    Ahorro 66.97€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo muchas aplicaciones de embalaje de volumen reducido con estos frascos para diagnóstico con tapón envasados en bandeja.
Realice muchas aplicaciones de envasado de volumen reducido con frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Los frascos se pueden utilizar en kits de pruebas y se envasan en bandejas de SBS al vacío para facilitar su manipulación. Las bandejas pueden utilizarse como ayuda en la carga de las máquinas de la línea de llenado. Vienen montados con tapones sin revestimiento que pueda arrugarse.
  • Producción en un entorno controlado
  • Incluyen tapones de polipropileno sin revestimiento blanco
  • Sin ARNasa ni ARNasa (342002-9025)
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,25 oz, 8 ml
Capacidad (métrico) 8 ml
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 980
N.° por paquete 98
Esterilidad Estéril
Los recipientes LIbre de RNAsa y ADNasa
Acabado del cuello 20-415 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 45 mm
Altura (imperial) 1,77 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Certificación: Estéril SAL 10-6, ARNasa, ADNasa, ADNh y apirógenos. Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Recipiente de muestras
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.