Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel, Handle
Código de producto. 10623923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Each
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10623923 Each 1 PCS
1 options
Código de producto. 10623923 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22290001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    42.90€ / paquete de 1
    Ahorro 3.50€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para su uso con: garrafones de un solo uso de 20 l
Transporte líquidos con facilidad con el asa para garrafones de un solo uso Thermo Scientific™ Nalgene™, un asa de acero inoxidable que se coloca en garrafas de 20 l. Para usar con garrafones de un solo uso estériles Nalgene™ (n.º de cat. 342889-0050).
  • Stainless-steel handle
  • For use with Nalgene™ Sterile Single Use Carboy (Cat. No. 342889-0050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) garrafones de un solo uso de 20 l
Material Acero inoxidable
N.º por caja 1 Ea.
Tipo de producto Asa
Cantidad Each
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation