Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PFA Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10770412
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10770412 1000 ml cada uno
10567321 50 ml cada uno
10788671 100 ml cada uno
10446091 250 ml cada uno
10035831 600 ml cada uno
5 options
No aptos para uso en placas calientes.
Código de producto. 10770412
Marca: Thermo Scientific™ 15101000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No aptos para uso en placas calientes.
Admite temperaturas de -270° a +250 ºC con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PFA Thermo Scientific™ Nalgene™ robustos y resistentes, ideales para un uso continuado en laboratorio.
Admite temperaturas de - 270° a + 250 °C con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de perfluoroalcoxi (PFA) Thermo Scientific™ Nalgene™ robustos y resistentes. Moldeados de resina de perfluoroalcoxi resistente a productos químicos y con un diseño de pared gruesa, estos vasos de precipitados son ideales para un uso continuado en laboratorio.
  • El diseño de boquilla única sin goteo para un control de vertido de precisión
  • Alta resistencia a la mayoría de sustancias químicas, incluidos los ácidos sulfúricos, nítricos, crómicos y fosfóricos más fuertes; el contenido no se contaminará con sustancias lixiviables
  • Esterilizables en autoclave/PFA.
  • No aptos para uso en placas calientes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 34 oz
Color Translúcido natural
Descripción Vaso de precipitados Griffin de PFA de perfil bajo de 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material PFA
Cantidad 1/pack; 4/caja
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Scale Sin graduaciones
Modelo Griffin de perfil bajo