Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para almacenamiento criogénico
- Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Código de producto. 31935693
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
5 mL
Color del tapón:
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Modelo:
10 x10 System 100
Cryobox 9 x 9
Envase:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
42 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Modelo | Envase | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31935693 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935597 | 1 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935556 | 1 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935538 | 1 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935613 | 1 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935583 | 1 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935628 | 1 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935656 | 1.5 mL | Red | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935685 | 1.5 mL | Orange | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935540 | 1.5 mL | Yellow | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935621 | 1.5 mL | Green | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935586 | 1.5 mL | Blue | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935558 | 1.5 mL | Purple | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935618 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935688 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935557 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935552 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935568 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935539 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935684 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935526 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935599 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935550 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935640 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935664 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935527 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935573 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935620 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935673 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935690 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935533 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935537 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935682 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935569 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935587 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935619 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935518 | 5 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935551 | 5 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935687 | 5 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935644 | 5 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935545 | 5 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935547 | 5 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
31935693
missing translation for 'mfr'
Thermo Scientific™
missing translation for 'supplierNo'
50100020RED
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Usar código promocional 27967
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
227.29 EUR hasta el 2026-12-18
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Enhance aseptic techniques with externally threaded Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes. These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to vapor phase liquid nitrogen temperatures.
Features:
- Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
- External threading enhances aseptic technique
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- System 100 tubes offer a more dense storage option (10 x 10) to save precious storage space
- Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
- Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Red |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Forma del fondo | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylene |
| Estilo de rosca | External |
| Envase | 500 Tubes |
| Modelo | Cryobox 9 x 9 |
| Admite | 81 Tubes |
| Esterilidad | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Tipo de producto | Cryogenic Storage Tube |
| Show More Show Less |