Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para almacenamiento criogénico
- Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Código de producto. 31935597
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
5 mL
Color del tapón:
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Modelo:
10 x10 System 100
Cryobox 9 x 9
Envase:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
42 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Modelo | Envase | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 31935597 | 1 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935556 | 1 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935538 | 1 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935613 | 1 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935583 | 1 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935628 | 1 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935656 | 1.5 mL | Red | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935685 | 1.5 mL | Orange | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935540 | 1.5 mL | Yellow | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935621 | 1.5 mL | Green | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935586 | 1.5 mL | Blue | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935558 | 1.5 mL | Purple | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935618 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935688 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935557 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935552 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935568 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935539 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935684 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935526 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935599 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935550 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935640 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935664 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935693 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935527 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935573 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935620 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935673 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935690 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | paquete de 500 |
| 31935533 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935537 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935682 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935569 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935587 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935619 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | paquete de 1000 |
| 31935518 | 5 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935551 | 5 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935687 | 5 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935644 | 5 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935545 | 5 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
| 31935547 | 5 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
31935597
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
50001012RED
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Enhance aseptic techniques with externally threaded Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes. These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to vapor phase liquid nitrogen temperatures.
Features:
- Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
- External threading enhances aseptic technique
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- System 100 tubes offer a more dense storage option (10 x 10) to save precious storage space
- Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
- Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Red |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Forma del fondo | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylene |
| Estilo de rosca | External |
| Envase | 500 Tubes |
| Modelo | Cryobox 9 x 9 |
| Admite | 81 Tubes |
| Esterilidad | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Tipo de producto | Cryogenic Storage Tube |
| Mostrar más Mostrar menos |