Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Carboy with Closure
Código de producto. 10750982
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10750982 10 l cada uno
10383231 20 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10750982 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20970020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Para su uso con: Mejora el rendimiento a largo plazo del recipiente, evita pérdidas por infiltración y ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco (translúcido)
Enhance long-term container performance, prevent permeation loss and yield lower extractables with Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Carboys with Closure, for use with most acids, alkalis and aggressive organic solvents. These safe, durable and cost-efficient carboys featuring fluorinated surfaces (inside and outside), for improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Fluorination enhances long-term container performance and prevents or reduces permeation loss.
  • A prueba de fugas†
  • Las paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones
  • Se incluyen tapones de rosca de Polipropileno
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco (translúcido)
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Para utilizar con (aplicación) Mejora el rendimiento a largo plazo del recipiente, evita pérdidas por infiltración y ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles., Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 389 mm
Material HDPE
Mouth Style Estrecha
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Esterilidad Non-sterile
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.